Merck
478113
Sigma-Aldrich
2,6-Dibromo-4-fluorophenyl isocyanate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
Br2C6H2(F)NCO
Número de CAS:
Peso molecular:
294.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
43-47 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Fc1cc(Br)c(N=C=O)c(Br)c1
InChI
1S/C7H2Br2FNO/c8-5-1-4(10)2-6(9)7(5)11-3-12/h1-2H
Clave InChI
NYPBOWHIPOBXBA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)