Merck
478024
Sigma-Aldrich
2-Isopropyl-6-methylphenyl isocyanate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHC6H3(CH3)NCO
Número de CAS:
Peso molecular:
175.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
índice de refracción
n20/D 1.526 (lit.)
bp
92 °C/3 mmHg (lit.)
densidad
1.008 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)c1cccc(C)c1N=C=O
InChI
1S/C11H13NO/c1-8(2)10-6-4-5-9(3)11(10)12-7-13/h4-6,8H,1-3H3
Clave InChI
PGHDAVZHFWFZJK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
217.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
103 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)