Merck
477710
Sigma-Aldrich
2-(Chloromethyl)phenyl acetate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CO2C6H4CH2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
184.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
índice de refracción
n20/D 1.523 (lit.)
bp
98-100 °C/1.5 mmHg (lit.)
mp
32-37 °C (lit.)
densidad
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)Oc1ccccc1CCl
InChI
1S/C9H9ClO2/c1-7(11)12-9-5-3-2-4-8(9)6-10/h2-5H,6H2,1H3
Clave InChI
ZVARSKBWVMXPQO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)