Merck
477559
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-fluorobenzyl bromide
98%
Sinónimos:
4,α-Dibromo-2-fluorotoluene
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H3(F)CH2Br
Número de CAS:
Peso molecular:
267.92
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
98%
mp
33-36 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1cc(Br)ccc1CBr
InChI
1S/C7H5Br2F/c8-4-5-1-2-6(9)3-7(5)10/h1-3H,4H2
Clave InChI
XMHNLZXYPAULDF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-Bromo-2-fluorobenzyl bromide is a substituted benzyl bromide. Its density is 1.9094g/ml at 25°C.
Aplicación
4-Bromo-2-fluorobenzyl bromide may be used in the synthesis of 1-(2-fluoro-4-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)benzyl)indoline-2,3-dione.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite la Librería de documentos
Thomas M Bridges et al.
Probe Reports from the NIH Molecular Libraries Program, 2010 Mar 31 (Updated 2010 Oct 29) (2011-03-25)
The specific aim of this project is to identify, via a functional high-throughput screening (HTS) approach, small molecule positive allosteric modulators (PAMs) and/or allosteric agonists of the M1 muscarinic acetylcholine receptor (mAChR) that are cell permeable, possess submicromolar potency, and
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 285-285 (2008)