Merck
477303
Sigma-Aldrich
(R,R)-(+)-1,2,9,10-Diepoxydecane
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H18O2
Número de CAS:
Peso molecular:
170.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]25/D +21°, neat
bp
95.5 °C/1.7 mmHg (lit.)
densidad
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C(CCC[C@@H]1CO1)CC[C@@H]2CO2
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)