477281
(R)-(+)-1,2-Epoxy-9-decene
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]25/D +13°, neat
bp
39.5-40.5 °C/0.3 mmHg (lit.)
densidad
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C=CCCCCCC[C@@H]1CO1
InChI
1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-10-9-11-10/h2,10H,1,3-9H2/t10-/m1/s1
Clave InChI
FCZHJHKCOZGQJZ-SNVBAGLBSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
88 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)