Merck
477257
1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2-propanone
98%
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(CH3)3CSi(CH3)2OCH2COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
188.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.426 (lit.)
bp
35-38 °C/0.6 mmHg (lit.)
densidad
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)CO[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H20O2Si/c1-8(10)7-11-12(5,6)9(2,3)4/h7H2,1-6H3
Clave InChI
LHYDYTSJUGPFLA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2-propanone is also known as 1-{[dimethyl(2-methyl-2-propanyl)silyl]oxy}acetone. Its enthalpy of vaporization at boiling point has been reported.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
74 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 489-489 (2008)
Byung Gon Jo et al.
Molecular medicine (Cambridge, Mass.), 26(1), 119-119 (2020-12-05)
Increasing number of studies provide evidence that the vagus nerve stimulation (VNS) dampens inflammation in peripheral visceral organs. However, the effects of afferent fibers of the vagus nerve (AFVN) on anti-inflammation have not been clearly defined. Here, we investigate whether
Luca Bragina et al.
Frontiers in neuroanatomy, 12, 74-74 (2018-09-27)
Neurofilaments (NFs) are neuron-specific heteropolymers that have long been considered as structural proteins. However, it has recently been documented that they may play a functional role at synapses. Indeed, the four NF subunits-NFL, NFM, NFH and α-internexin-are integral components of
Shelley L Forrest et al.
The Journal of comparative neurology, 522(17), 3900-3927 (2014-07-22)
Artemin is a member of the glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) family that has been strongly implicated in development and regeneration of autonomic nerves and modulation of nociception. Whereas other members of this family (GDNF and neurturin) primarily target