Merck
477206
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-Glycidyl heptyl ether
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H20O2
Número de CAS:
Peso molecular:
172.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Análisis
97%
actividad óptica
[α]20/D +8.6°, neat
índice de refracción
n20/D 1.432 (lit.)
bp
70-71 °C/2 mmHg (lit.)
densidad
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCOC[C@H]1CO1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)