Merck
476668
Sigma-Aldrich
Bromobis(dimethylamino)borane
97%
Sinónimos:
1-Bromo-N,N,N′,N′-tetramethylboranediamine
About This Item
Fórmula lineal:
[(CH3)2N]2BBr
Número de CAS:
Peso molecular:
178.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
índice de refracción
n20/D 1.478 (lit.)
bp
20-28 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidad
1.259 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CN(C)B(Br)N(C)C
InChI
1S/C4H12BBrN2/c1-7(2)5(6)8(3)4/h1-4H3
Clave InChI
UBDPZBLACZIAPS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Reactant involved in:
  • Intramolecular cyclization
  • Oxidative addition for synthesis of platinum boryl phosphine bromo complexes
  • Synthesis of fluorenyltripyrazolylborate ligands
  • Preparation of rigid-backbone conjugated polymers
  • Conversion of epoxides to halohydrins
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
129.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
53.9 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter