47648
Fmoc-Ser(tBu)-Wang resin
extent of labeling: 0.4-0.8 mmol/g loading
Sinónimos:
Fmoc-O-tert-butyl-L-serine 4-benzyloxybenzyl ester polymer-bound
About This Item
Productos recomendados
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Extensión del etiquetado
0.4-0.8 mmol/g loading
matriz
polystyrene, crosslinked with 1% DVB
tamaño de partícula
100-200 mesh
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable