Merck
476153
Sigma-Aldrich
Diisobutyl fumarate
98%
Sinónimos:
Diisobutyl fumarate
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCH2O2CCH=CHCO2CH2CH(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
228.28
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Nivel de calidad
Análisis
98%
índice de refracción
n20/D 1.443 (lit.)
bp
249 °C (lit.)
mp
8 °C (lit.)
densidad
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)COC(=O)\C=C\C(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C12H20O4/c1-9(2)7-15-11(13)5-6-12(14)16-8-10(3)4/h5-6,9-10H,7-8H2,1-4H3/b6-5+
Clave InChI
RSRICHZMFPHXLE-AATRIKPKSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
Balyn W Zaro et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 202(9), 2737-2746 (2019-03-20)
Dimethyl fumarate (DMF) is a prescribed treatment for multiple sclerosis and has also been used to treat psoriasis. The electrophilicity of DMF suggests that its immunosuppressive activity is related to the covalent modification of cysteine residues in the human proteome.