476102
3-Pyridyl isothiocyanate
98%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
índice de refracción
n20/D 1.665 (lit.)
bp
231-233 °C (lit.)
densidad
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
S=C=Nc1cccnc1
InChI
1S/C6H4N2S/c9-5-8-6-2-1-3-7-4-6/h1-4H
Clave InChI
VMSZFBSYWXMXRF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-Pyridyl isothiocyanate (Py NCS) is an iothiocyanate derivative. Its enthalpy of vaporization at boiling point (505.15K) is 44.379kjoule/mol.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 522-522 (2014)