475823
Bisphenol A propoxylate glycerolate diacrylate
technical grade, glycerol/phenol 1, PO/phenol 1
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
contiene
1,000 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
composición
glycerol/phenol, 1
PO/phenol, 1
índice de refracción
n20/D 1.476 (lit.)
cadena SMILES
CC(COc1ccc(cc1)C(C)(C)c2ccc(OCC(C)OCC(O)COC(=O)C=C)cc2)OCC(O)COC(=O)C=C
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?