Merck
474959
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-isothiocyanatobenzoate
95%
About This Item
Fórmula lineal:
SCNC6H4CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
207.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.614 (lit.)
bp
150 °C/1 mmHg (lit.)
densidad
1.201 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)c1ccccc1N=C=S
InChI
1S/C10H9NO2S/c1-2-13-10(12)8-5-3-4-6-9(8)11-7-14/h3-6H,2H2,1H3
Clave InChI
TYEPWLJHQLYWSR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)