Merck
474878
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trichlorophenyl isothiocyanate
99%
About This Item
Fórmula lineal:
Cl3C6H2NCS
Número de CAS:
Peso molecular:
238.52
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
mp
72-75 °C (lit.)
cadena SMILES
Clc1cc(Cl)c(N=C=S)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H2Cl3NS/c8-4-1-5(9)7(11-3-12)6(10)2-4/h1-2H
Clave InChI
DSXVZIOQROMOEF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)