Merck
47474
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phe-OPfp
≥96.0%
Sinónimos:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-phenylalanine pentafluorophenyl ester, Fmoc-L-phenylalanine pentafluorophenyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H20F5NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
553.48
Beilstein:
4241247
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.26
Análisis
≥96.0%
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
149-151 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Fc1c(F)c(F)c(OC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35)c(F)c1F
InChI
1S/C30H20F5NO4/c31-23-24(32)26(34)28(27(35)25(23)33)40-29(37)22(14-16-8-2-1-3-9-16)36-30(38)39-15-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h1-13,21-22H,14-15H2,(H,36,38)/t22-/m0/s1
Clave InChI
WKHPSOMXNCTXPK-QFIPXVFZSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Rebecca M Turk-Macleod et al.
Journal of molecular evolution, 74(3-4), 217-225 (2012-04-28)
According to the RNA world hypothesis, coded peptide synthesis (translation) must have been first catalyzed by RNAs. Here, we show that small RNA sequences can simultaneously bind the dissimilar amino acids His and Phe in peptide linkage. We used in