Merck
474290
Sigma-Aldrich
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,10,10,10-Hexadecafluoro-9-(trifluoromethyl)decyl methacrylate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=C(CH3)CO2CH2CH2(CF2)6CF(CF3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
582.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
contiene
0.01% 4-tert-butylcatechol as inhibitor
índice de refracción
n20/D 1.345 (lit.)
bp
116 °C/6 mmHg (lit.)
densidad
1.629 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=C)C(=O)OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)