Merck
474185
Sigma-Aldrich
Glycidyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadecafluorononyl ether
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H8F16O2
Número de CAS:
Peso molecular:
488.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.342 (lit.)
bp
251 °C (lit.)
densidad
1.682 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC1CO1
InChI
1S/C12H8F16O2/c13-5(14)7(17,18)9(21,22)11(25,26)12(27,28)10(23,24)8(19,20)6(15,16)3-29-1-4-2-30-4/h4-5H,1-3H2
Clave InChI
AVKVPTNDWAGIMH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Órganos de actuación
Liver
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)