Merck
473782
Sigma-Aldrich
Dimesitylborinic acid
98%
About This Item
Fórmula lineal:
[(CH3)3C6H2]2BOH
Número de CAS:
Peso molecular:
266.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
mp
144-146 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cc(C)c(B(O)c2c(C)cc(C)cc2C)c(C)c1
InChI
1S/C18H23BO/c1-11-7-13(3)17(14(4)8-11)19(20)18-15(5)9-12(2)10-16(18)6/h7-10,20H,1-6H3
Clave InChI
OTYVTANMHIUXBQ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)