Merck
473480
Sigma-Aldrich
Bis[1,2-bis(diphenylphosphino)ethane]carbonylchloroiridium(I)
About This Item
Fórmula lineal:
[[(C6H5)2PCH2-]2]2Ir(CO)Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
1052.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
idoneidad de la reacción
core: iridium
reagent type: catalyst
mp
205 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[Cl-].[Ir+].[C+]#[O-].C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4.C(CP(c5ccccc5)c6ccccc6)P(c7ccccc7)c8ccccc8
InChI
1S/2C26H24P2.CO.ClH.Ir/c2*1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26;1-2;;/h2*1-20H,21-22H2;;1H;/q;;;;+1/p-1
Clave InChI
OSLZZZLAMGQKFM-UHFFFAOYSA-M
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)