Merck
47346
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-D-Ala-OH
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
Fmoc-N-methyl-D-alanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H19NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
325.36
Beilstein:
6936712
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.26
Ensayo
≥98.0% (TLC)
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@@H](N(C)C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C19H19NO4/c1-12(18(21)22)20(2)19(23)24-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17H,11H2,1-2H3,(H,21,22)/t12-/m1/s1
Clave InChI
JOFHWKQIQLPZTC-GFCCVEGCSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)