Merck
47313
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Cha-OH
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
Fmoc-3-cyclohexyl-D-alanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H27NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
393.48
Beilstein:
8234680
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥98.0% (TLC)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)[C@@H](CC1CCCCC1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yoichiro Yamada et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 19(1), 168-171 (2010-12-21)
High mobility group box1 (HMGB1) is a non-histone chromatin chromosomal protein playing an important role in chromatin architecture and transcriptional regulation. Recently, HMGB1 has been shown to be secreted into extracellular milieu in necrosis and apoptosis, and involved in inflammatory