47306
m-Fluoro-L-phenylalanine
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Sinónimos:
3-Fluoro-L-phenylalanine
About This Item
Análisis
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
actividad óptica
[α]20/D −25±2°, c = 1% in H2O
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
N[C@@H](Cc1cccc(F)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10FNO2/c10-7-3-1-2-6(4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
Clave InChI
VWHRYODZTDMVSS-QMMMGPOBSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable