Merck
472972
Sigma-Aldrich
Methyl (R)-(+)-2-(4-hydroxyphenoxy)propionate
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(OC6H4OH)CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
196.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]22/D +43°, c = 1 in chloroform
mp
64-67 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)[C@@H](C)Oc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H12O4/c1-7(10(12)13-2)14-9-5-3-8(11)4-6-9/h3-7,11H,1-2H3/t7-/m1/s1
Clave InChI
UUYSCNGPNOYZMC-SSDOTTSWSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)