472859
6,6′-Di-O-(tert-butyldimethylsilyl)-D-lactal
97%
About This Item
Análisis
97%
actividad óptica
[α]20/D +16.0°, c = 1.1 in chloroform
mp
56-62 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@H]1OC=C[C@@H](O)[C@H]1OC2O[C@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O
Aplicación
Important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)