472778
3,4-Di-O-acetyl-6-O-(tert-butyldimethylsilyl)-D-glucal
96%
About This Item
Análisis
96%
actividad óptica
[α]20/D −7°, c = 1.4 in chloroform
índice de refracción
n20/D 1.456 (lit.)
densidad
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(=O)O[C@H]([C@H](O)CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C16H30O8Si/c1-10(18)23-14(12(20)8-17)15(24-11(2)19)13(21)9-22-25(6,7)16(3,4)5/h8,12-15,20-21H,9H2,1-7H3/t12-,13+,14+,15+/m0/s1
Clave InChI
DGPMSALVNCCUAW-GBJTYRQASA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)