Merck
472751
Sigma-Aldrich
6-O-(tert-Butyldimethylsilyl)-D-glucal
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H24O4Si
Número de CAS:
Peso molecular:
260.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]20/D +90°, c = 1 in chloroform
índice de refracción
n20/D 1.485 (lit.)
densidad
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@H]1OC=C[C@@H](O)[C@@H]1O
Aplicación
Important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)