Merck
472522
Sigma-Aldrich
(S)-(–)-3-(Acetylthio)-2-methylpropionic acid
97%
Sinónimos:
(S)-β-(Acetylmercapto)isobutyric acid, D-(−)-S-Acetyl-β-mercaptoisobutyric acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H10O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
162.21
Beilstein:
1764649
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]20/D -39°, c = 0.1 N in methanol
índice de refracción
n20/D 1.490
densidad
1.178 g/mL at 20 °C (lit.)
1.1827 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
C[C@H](CSC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O3S/c1-4(6(8)9)3-10-5(2)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-/m1/s1
Clave InChI
VFVHNRJEYQGRGE-SCSAIBSYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>235.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 112.8 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)