Merck
472042
Sigma-Aldrich
Glycolic acid ethoxylate octyl ether
average Mn ~410
Sinónimos:
Capryleth-6 carboxylic acid, Capryleth-9 carboxylic acid
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)7(OCH2CH2)nOCH2CO2H, n~5
Número de CAS:
Peso molecular:
540.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
mol peso
average Mn ~410
impurezas
≤1.0 wt. % NaCl
índice de refracción
n20/D 1.45 (lit.)
densidad
1.04 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCC(O)=O
Aplicación
Low foaming anionic surfactant.
Características y beneficios
Hydrotope. Stable toward acids, bases and electrolytes.