Merck
471992
Sigma-Aldrich
1-(Benzyloxymethyl)tri(ethylene glycol)
98%
Sinónimos:
1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]-3-benzyloxy-2-propanol
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2OCH2CH(OH)CH2(OCH2CH2)2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
270.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
98%
índice de refracción
n20/D 1.513 (lit.)
densidad
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OCCOCCOCC(O)COCc1ccccc1
InChI
1S/C14H22O5/c15-6-7-17-8-9-18-11-14(16)12-19-10-13-4-2-1-3-5-13/h1-5,14-16H,6-12H2
Clave InChI
NBHGNLCQKXLUAJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Starting material for 388424 and other crown ethers.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 52, 2057-2057 (1987)