Merck
471895
Sigma-Aldrich
(1S)-(+)-(1-Aminopropyl)phosphonic acid
98%
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5CH(NH2)P(O)(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
139.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]20/D +16.5°, c = 2 in 1 M NaOH
mp
265-269 °C (lit.)
cadena SMILES
CC[C@@H](N)P(O)(O)=O
InChI
1S/C3H10NO3P/c1-2-3(4)8(5,6)7/h3H,2,4H2,1H3,(H2,5,6,7)/t3-/m0/s1
Clave InChI
DELJNDWGTWHHFA-VKHMYHEASA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)