Merck
471615
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzenesulfonyl isocyanate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4SO2NCO
Número de CAS:
Peso molecular:
217.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
índice de refracción
n20/D 1.558 (lit.)
bp
121 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidad
1.457 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Clc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N=C=O
InChI
1S/C7H4ClNO3S/c8-6-1-3-7(4-2-6)13(11,12)9-5-10/h1-4H
Clave InChI
JGHDVROWMPBQSR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-Chlorobenzenesulfonyl isocyanate is an isocyanate derivative.
Aplicación
4-Chlorobenzenesulfonyl isocyanate may be used as starting reagent in the synthesis of 2-chloroethyl 4-chlorobenzenesulfonyl carbamate and 1-chloro-2-propyl 4-chlorobenzenesulfonyl carbamate.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chemistry of sulfonyl isocyanates and sulfonyl isothiocyanates. IX. Routes to substituted oxazolidin-2-ones and oxazolidine-2-thiones.
McFarland JW, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 17(2), 271-272 (1980)
Acetylative cleavage of (arylsulfonyl) ureas to N-acetylarenesulfonamides and isocyanates.
Nagasawa HT, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 50(24), 4993-4996 (1985)