469823
Poly(ethylene glycol) acrylate
average Mn ~375
Sinónimos:
Poly(polyethylene glycol acrylate)
About This Item
Productos recomendados
mol peso
average Mn ~375
contiene
1,000-1,500 ppm MEHQ as inhibitor
índice de refracción
n20/D 1.466 (lit.)
viscosidad
42 cSt(25 °C)(lit.)
densidad
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OCCO.OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.C2H6O2/c1-2-3(4)5;3-1-2-4/h2H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
Clave InChI
FCDZZFLRLVQGEH-UHFFFAOYSA-N
producto comparable
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?