469505
(R)-2-(Boc-amino)-1-propanol
98%, optical purity ee: 98% (GLC)
Sinónimos:
(R)-(+)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-propanol, N-Boc-D-alaninol
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D +11°, c = 1 in chloroform
pureza óptica
ee: 98% (GLC)
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
58-61 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
C[C@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H17NO3/c1-6(5-10)9-7(11)12-8(2,3)4/h6,10H,5H2,1-4H3,(H,9,11)/t6-/m1/s1
Clave InChI
PDAFIZPRSXHMCO-ZCFIWIBFSA-N
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable