Merck
469238
Sigma-Aldrich
4-Fluorophenyl acetate
99%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CO2C6H4F
Número de CAS:
Peso molecular:
154.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.48 (lit.)
bp
197 °C (lit.)
densidad
1.178 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)Oc1ccc(F)cc1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)