46916
9-Fluorenylmethyl carbamate
≥99.0% (HPLC)
Sinónimos:
Fmoc-amide
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥99.0% (HPLC)
formulario
solid
mp
201-204 °C
solubilidad
dioxane: 15 mg/mL, clear, colorless
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C15H13NO2/c16-15(17)18-9-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8,14H,9H2,(H2,16,17)
Clave InChI
ZZOKVYOCRSMTSS-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable