Merck
468916
Sigma-Aldrich
[3S-(3α,4aβ,8aβ)]-N-(tert-Butyl)decahydro-3-isoquinolinecarboxamide
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H26N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
238.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
98%
formulario
solid
actividad óptica
[α]22/D −71°, c = 1 in methanol
mp
112-115 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)NC(=O)[C@@H]1C[C@@H]2CCCC[C@@H]2CN1
InChI
1S/C14H26N2O/c1-14(2,3)16-13(17)12-8-10-6-4-5-7-11(10)9-15-12/h10-12,15H,4-9H2,1-3H3,(H,16,17)/t10-,11+,12-/m0/s1
Clave InChI
UPZBXVBPICTBDP-TUAOUCFPSA-N
Aplicación
Fragment present in various HIV-1 protease inhibitors currently in clinical trials for AIDS treatment.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Trova, M.P. et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 3, 1595-1595 (1993)
T J Tucker et al.
Journal of medicinal chemistry, 35(14), 2525-2533 (1992-07-20)
A series of HIV-1 protease inhibitors containing a novel hydroxyethyl secondary amine transition state isostere has been synthesized. The compounds exhibit a strong preference for the (R) stereochemistry at the transition state hydroxyl group. Molecular modeling studies with the prototype