Merck
468460
Sigma-Aldrich
1,4-Dimethoxynaphthalene
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H12O2
Número de CAS:
Peso molecular:
188.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
mp
86-90 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(OC)c2ccccc12
InChI
1S/C12H12O2/c1-13-11-7-8-12(14-2)10-6-4-3-5-9(10)11/h3-8H,1-2H3
Clave InChI
FWWRTYBQQDXLDD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
1,4-Dimethoxynaphthalene may be used in the preparation of 1,7-dideoxy-3-demethylprekinamycin and 3-acetoxy-2-bromo-1,4-dimethoxynaphthalene.3-acetoxy-2-bromo-1,4-dimethoxynaphthalene
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
William Williams et al.
The Journal of organic chemistry, 62(13), 4364-4369 (1997-06-27)
2-(Diazobenzyl)-p-naphthoquinone was synthesized from 2-benzyl-1,4-dimethoxynaphthalene by cerric ammonium nitrate oxidation to 2-benzyl-p-naphthoquinone followed by diazo transfer with tosyl azide. 1,7-Dideoxy-3-demethylprekinamycin was prepared from 1,4-dimethoxynaphthalene by bromination, lithiation, and condensation with acetanthranil to give 2-(2'-N-acetaminobenzoyl)-1,4-dimethoxynaphthalene, which, following deacylation, was subjected to
Novel haloacetoxylation of 1, 4-dimethoxynaphthalenes using hypervalent iodine chemistry.
Evans PA and Brandt TA.
Tetrahedron Letters, 27(36), 6443-6446 (1996)