Merck
468428
Sigma-Aldrich
4-Chloro-1,2-difluorobenzene
98%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3F2
Número de CAS:
Peso molecular:
148.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
98%
índice de refracción
n20/D 1.475 (lit.)
bp
126 °C (lit.)
densidad
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1ccc(Cl)cc1F
InChI
1S/C6H3ClF2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
Clave InChI
OPQMRQYYRSTBME-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-Chloro-1,2-difluorobenzene is a halogenated benzene derivative. Its proton shielding has been computed using ab initio methods.
Aplicación
4-Chloro-1,2-difluorobenzene may be used in the preparation of 1-chloro-4,5-difluoro-2-nitrobenzene.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
96.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
35.56 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
Fumihito Muro et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(23), 9991-10000 (2008-10-28)
Optimization of benzoic acid derivatives by introducing substituents into the diphenyl urea moiety led to the identification of compound 20l as a potent VLA-4 antagonist. Compound 20l inhibited eosinophil infiltration into bronchial alveolar lavage fluid in a murine asthma model
An investigation of descriptors based on the critical points in the electron density by building quantitative structure-property relationships for proton chemical shifts.
Buttingsrud B, et al.
Journal of Molecular Structure: THEOCHEM, 810(1), 15-24 (2007)