Merck
468266
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) 2,4,6-tris(1-phenylethyl)phenyl ether methacrylate solution
average Mn ~1,600, 60 wt. % in methacrylic acid/water
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=C(CH3)CO2(CH2CH2O)nC6H2[CH(CH3)C6H5)]3
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
mol peso
average Mn ~1,600
contiene
150-250 ppm MEHQ as stabilizer
20% water
concentración
60 wt. % in methacrylic acid/water
índice de refracción
n20/D 1.462
viscosidad
150-175 cP(lit.)
densidad
1.09 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OCCO.CC(=C)C(O)=O.CC(c1ccccc1)c2cc(C(C)c3ccccc3)c(O)c(c2)C(C)c4ccccc4
Aplicación
Copolymerizable surfactant and associative thickener in latex polymers.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)