467502
(4-Morpholinylmethyl)benzotriazole, mixture of Bt1 and Bt2 isomers
97%
About This Item
Análisis
97%
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
104-107 °C (lit.)
cadena SMILES
C1CN(CCO1)Cn2nnc3ccccc23
InChI
1S/C11H14N4O/c1-2-4-11-10(3-1)12-13-15(11)9-14-5-7-16-8-6-14/h1-4H,5-9H2
Clave InChI
YZYQTUBWZGCDLR-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)