Merck
466832
Sigma-Aldrich
Dipotassium [μ-(1,2-ethanediolato-O:O′)]tetrakis(1,2-ethanediolato-O,O′)disilicate
95%
Sinónimos:
Potassium glycolatosilicate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H20K2O10Si2
Número de CAS:
Peso molecular:
434.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
95%
cadena SMILES
[K+].[K+].C1CO[Si-]2(O1)(OCCO2)OCCO[Si-]345OCCO3.C(CO4)O5
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)