Merck
466824
Sigma-Aldrich
Butyldimethyl(dimethylamino)silane
99%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)3Si(CH3)2N(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
159.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.422 (lit.)
bp
75 °C/50 mmHg (lit.)
densidad
0.78 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CCCC[Si](C)(C)N(C)C
InChI
1S/C8H21NSi/c1-6-7-8-10(4,5)9(2)3/h6-8H2,1-5H3
Clave InChI
AKWXSZZKOUAVJY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
78.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
26 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)