466301
Nickel(II) iodide
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Nickel diiodide, Nickel iodide, Nickelous iodide
About This Item
Productos recomendados
grado
anhydrous
Nivel de calidad
Análisis
99.99% trace metals basis
formulario
powder
impurezas
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
797 °C (lit.)
solubilidad
H2O: slightly soluble(lit.)
alcohols: slightly soluble(lit.)
densidad
5.83 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
I[Ni]I
InChI
1S/2HI.Ni/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clave InChI
BFSQJYRFLQUZKX-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Respiratory Tract
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.