466298
Gadolinium(III) iodide
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Gadolinium iodide, Gadolinium triiodide
About This Item
grado
anhydrous
Análisis
99.99% trace metals basis
formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: gadolinium
impurezas
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
926 °C (lit.)
cadena SMILES
I[Gd](I)I
InChI
1S/Gd.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Clave InChI
IZZTUGMCLUGNPM-UHFFFAOYSA-K
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.