465607
N,N-Dimethylbenzotriazolemethanamine, mixture of Bt1 and Bt2 isomers
97%
About This Item
Análisis
97%
formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
impurezas
<25% N,N-Dimethyl-2H-benzotriazole-2-methanamine
mp
98-103 °C (lit.)
cadena SMILES
CN(C)CN(N=N1)C2=C1C=CC=C2.CN(C)CN3N=C4C=CC=CC4=N3
InChI
1S/2C9H12N4/c1-12(2)7-13-9-6-4-3-5-8(9)10-11-13;1-12(2)7-13-10-8-5-3-4-6-9(8)11-13/h2*3-6H,7H2,1-2H3
Clave InChI
WSGGNMHGHKFSDZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Baylis-Hillman reaction
- Cycloaddiion reactions
- Aminoalkylation of cyclic and acyclic alkyl vinyl ethers
- Thermolysis in aqueous formic acid
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)