Merck
465097
Sigma-Aldrich
Pentafluorophenylboronic acid
≥95%
About This Item
Fórmula lineal:
C6F5B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
211.88
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
≥95%
formulario
powder
cadena SMILES
OB(O)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6H2BF5O2/c8-2-1(7(13)14)3(9)5(11)6(12)4(2)10/h13-14H
Clave InChI
VASOMTXTRMYSKD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Preparation of phenylboronic catechol esters as promising anion receptors for polymer electrolytes
  • Preparation of biaryls via palladium-catalyzed homocoupling reaction
  • Prepartion of quaternary a,a-heterodiaryl carboxylic esters via rhodium-catalyzed cross-coupling
  • C-C cross-coupling reactions
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1