463833
Scandium(III) oxalate hydrate
≥99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Scandium oxalate (2:3) hydrate
About This Item
Análisis
≥99.99% trace metals basis
formulario
powder
cadena SMILES
O.O=C1O[Sc](OC1=O)OC(=O)C(=O)O[Sc]2OC(=O)C(=O)O2
InChI
1S/3C2H2O4.H2O.2Sc/c3*3-1(4)2(5)6;;;/h3*(H,3,4)(H,5,6);1H2;;/q;;;;2*+3/p-6
Clave InChI
UBLURKQDJDHWDF-UHFFFAOYSA-H
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)