463523
N-(Trimethylsilyl)allylamine
96%
About This Item
Análisis
96%
índice de refracción
n20/D 1.415 (lit.)
bp
106-109 °C (lit.)
densidad
0.77 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(C)NCC=C
InChI
1S/C6H15NSi/c1-5-6-7-8(2,3)4/h5,7H,1,6H2,2-4H3
Clave InChI
FFJKAASRNUVNRT-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
23.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-5 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)