Merck
463302
Sigma-Aldrich
Glycolic acid ethoxylate 4-nonylphenyl ether
average Mn ~600
Sinónimos:
Nonoxynol-8 carboxylic acid
About This Item
Fórmula lineal:
C9H19C6H4(OCH2CH2)nOCH2CO2H, n~7
Número de CAS:
Peso molecular:
358.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
mol peso
average Mn ~600
impurezas
≤1 wt. % NaCl
índice de refracción
n20/D 1.486 (lit.)
densidad
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OCCO.OCC(O)=O.CCCCCCCCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C15H24O.C2H4O3.C2H6O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-14-10-12-15(16)13-11-14;3-1-2(4)5;3-1-2-4/h10-13,16H,2-9H2,1H3;3H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
Clave InChI
HZXFKGPMHPPPMZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Anionic surfactant.
All purpose cleaner.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)